产品名称
Antibodix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK
材料
PEEK
產品線
Antibodix®
製造商/商標名
Sepax 602NP10P-4625
包裝
1 ea of
參數
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
基質
polymeric
基質活性組
weak cation exchange phase
粒徑
10 μm
孔徑
non-porous
工作pH值範圍
2.0-12.0
分離技術
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
Antibodix User Manual
法律資訊
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持