Merck
Y0002258
N-亚硝基-二乙胺
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
N-亚硝基二乙胺(NDEA) 溶液, NDEA, 二乙基亚硝胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
制造商/商品名称
EDQM
浓度
in methanol
应用
pharmaceutical
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N(N=O)(CC)CC
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
应用
N-亚硝基二乙胺 (NDEA) EP参考标准品仅用于欧洲药典中明确规定的用途。
它还可用于制备内标、N-亚硝胺加标溶液,根据欧洲药典专着20542,采用色谱法结合质谱仪检测活性物质中NDEA的浓度。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制条件。
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
N-NITROSAMINES IN ACTIVE SUBSTANCES
European pharmacopoeia, 20542-20542 (2022)
相关内容
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.