主要文件
67694
Supelco
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid
analytical standard
别名:
4-(Methylnitrosoamino)butanoic acid, N-Methyl-N-(3-carboxypropyl)nitrosamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10N2O3
CAS号:
分子量:
146.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥99%
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
包装形式
neat
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)