物料
black polypropylene screw cap (with 8.5 mm center hole)
clear glass vial
red PTFE/silicone septum
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100
存货情况
not available in USA
外径 × 高度
14.7 mm × 45 mm
隔板厚度
1.5 mm
体积
4 mL
配件
thread for 13-425