Merck
SU860197
Supelco
二合一套件,通用样品瓶,短螺纹自动进样器样品瓶
pkg of 100 ea, volume 0.3 mL, blue polypropylene cap (with 6 mm center hole), clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
硬度
55 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 100 ea
外徑
11.6 mm
直徑 × 高度 × 內徑
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
膠墊直徑× 厚度
9 × 1.0 mm
容積
0.3 mL
接頭
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)