主要文件
29081-U
Supelco
具有熔融玻璃内衬管的螺纹样品瓶
volume 0.3 mL, clear glass vial, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
clear glass vial
描述
Interlocked vial (with fused-in insert)
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
体积
0.3 mL
配件
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该新型样品瓶/内衬管限定容量的样品瓶为 300μL 玻璃内衬管,其永久性熔入 12×32mm 玻璃样品瓶。该产品具有一般微量样品瓶的简易性和功能,但费用却大大降低。
  • 内衬管位于样品瓶中心
  • 玻璃的相互熔融消除了污染的可能性
  • 样品瓶由硼硅酸盐 1 型玻璃制成,可选择透明或棕色玻璃
法律信息
Interlocked is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)