物料
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl)
stainless steel screw cap (magnetic, open-top, 8 mm center hole)
特点
closure type stainless steel hole cap
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度
18 mm × 11 mm
隔板厚度
1.6 mm
配件
thread for 18 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该磁性螺纹盖设计用于 CTC 仪器。样品瓶具有许多精密螺纹,可以将隔垫压在样品瓶上进行气密密封。中央孔设计用于固相微萃取和标准顶空分析,同时提供足够的磁性面积,以便传送完全充满的样品瓶。
其他说明
This product is not recommended for SPME applications.