主要文件
27300
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
silver steel (magnetic, with 5 mm center hole), PTFE/silicone, seal diam. × total thickness 20 mm × 3 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
PTFE/silicone
silver steel (magnetic, with 5 mm center hole)
特点
closure type crimp seal
open center (5 mm opening)
包装
pkg of 100 ea
密封垫直径× 总厚度
20 mm × 3 mm
配件
thread for 20 mm
相容性
for use with Carlo Erba HS500/HS800
technique used for SPME
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
用于 Carlo Erba HS 500 和 CTC Combi-PAL 自动进样器
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)