产品名称
AMBERLITE™ XAD®-2, pkg of 5 kg
Agency
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
质量水平
表单
solid
包装
pkg of 5 kg
技术
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
~300 m2/g
基质
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
基质活性基团
polymer
粒径
20-60 mesh
孔径
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
密度
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
分离技术
reversed phase
SMILES字符串
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
InChI key
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
规格:
应用
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.