Merck
SAAR5046020
硝酸钾
univAR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
KNO3
CAS号:
分子量:
101.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
univAR
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046020EM)
mp
334 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI 密鑰
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame over circle
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)