Merck
SAAR2236020
乙二胺四乙酸 二钠盐 二水合物
univAR
别名:
EDTA 二钠盐, EDTA-Na2, 乙二胺四乙酸Na2, 乙二胺四乙酸盐 二钠盐 二水合物, 二钠乙二胺四乙酸盐 二水合物, 依地酸钙钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
UNSPSC代码:
12352107
产品线
univAR
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2236020EM)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
二价阳离子的螯合剂。 对需要二价阳离子发挥活性的酶,比如金属蛋白酶具有抑制作用。
Analysed reagent
For laboratory use only
法律信息
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Respiratory Tract
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)