主要文件
SAAR2233510
酒精
rectified, 96%, univAR
别名:
Ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6O
分子量:
46.07
UNSPSC代码:
12191601
产品线
univAR
方案
96%
表单
liquid
包装
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233510LP)
dilution
(for laboratory use only)
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
0.81 g/mL
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律信息
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F
闪点(°C)
13 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)