Merck
SAAR1591100
活性炭
powder (activated), uniTEK
别名:
活性炭黑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C
CAS号:
分子量:
12.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
11101522
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
形狀
powder (activated)
自燃溫度
842 °F
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1591100EM)
電阻係數
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
mp
3550 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[C]
InChI
1S/C
InChI 密鑰
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
For laboratory use only
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)