Merck
S2004
Sigma-Aldrich
淀粉 来源于马铃薯
Soluble
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H10O5)n
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
potato
品質等級
形狀
powder
顏色
white
有用的pH值範圍
5.0-7.5 (2% in water)
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
淀粉是植物中的碳水化合物储备,也是人类能量的主要来源。在植物中,淀粉存在于叶片的叶绿体、块茎和种子的淀粉质体中。在结构上,淀粉由两种主要的多糖组成,即直链淀粉和支链淀粉。两者均由-(1,4)-连接 D-葡萄糖残基通过-(1,6)-糖苷键相互连接的链组成。马铃薯淀粉在功能上优于其他淀粉,因为它的脂类级别低。淀粉的营养成分包括快速消化淀粉、慢速消化淀粉和抗性淀粉 (RS)。淀粉酶是淀粉降解酶。淀粉消化率受食物中碳水化合物含量、淀粉营养成分和烹调食物等因素的影响。抑制胰淀粉酶对延缓淀粉消化,防止餐后高血糖有重要的治疗作用。 食品工业用淀粉作增稠剂。
應用
来自马铃薯的淀粉已被用作 α-淀粉酶抑制试验,通过使用生熟食品样品瓜蒌 (Linn)的地上部分,作为测定 SusG 活性的底物,使用 DNSA 试验测定动物肠道菌群活性。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种多糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Extraction and Optimization of Potato Starch and Its Application as a Stabilizer in Yogurt Manufacturing
Altemimin AB
Foods (Basel, Switzerland), 7(2), 14-14 (2018)
Starch: as simple as A, B, C?
Wang TL, et al.
Journal of Experimental Botany, 49(320), 481-502 (1998)
Comparative Analysis of Nutritional and Bioactive Properties of Aerial Parts of Snake Gourd (Trichosanthes cucumerina Linn.)
Liyanage R, et al.
International journal of food science, 2016 (2016)
Starch Hydrolysis, Polyphenol Contents, and In Vitro Alpha Amylase Inhibitory Properties of Some Nigerian Foods As Affected by Cooking
Saidu S, et al.
Frontiers in nutrition, 4, 60-60 (2017)
Understanding starch structure: Recent progress
Bertoft E
Agronomy, 7(3), 56-56 (2017)
实验方案
在测定果胶酶活性时,使用了一种滴定终止反应法进行测定。在25 °C、pH 4.0条件下,一个单位的果胶酶每小时可从多聚半乳糖醛酸释放1 μmol 的半乳糖醛酸。
To measure pectinase activity, a titrimetric stop reaction assay is used. One unit of pectinase will liberate 1 μmol of galacturonic acid from poly-galacturonic acid per hour at pH 4.0 at 25 °C.
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.
本操作程序可用于使用淀粉作为底物测定淀粉葡萄糖苷酶的活性。
查看所有结果