Merck
PHL89628
去甲氧基姜黄素
phyproof® Reference Substance
别名:
(E,E)1-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-7-(4-羟基苯基)-1,6-庚二烯-3,5-二酮, 单脱甲氧基姜黄素, 去甲氧基姜黄素, 姜黄素 II
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H18O5
CAS号:
分子量:
338.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
InChI 密鑰
HJTVQHVGMGKONQ-LUZURFALSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5