主要文件
8.20354
Sigma-Aldrich
姜黄素
for synthesis
别名:
姜黄素
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[4-(OH)-3-(CH3O)C6H3CH=CHCO]2CH2
CAS号:
分子量:
368.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
207-280-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
170-175 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-13,22,24-25H,1-2H3/b7-3+,8-4+,16-13-
InChI 密鑰
ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
應用
  • 畜牧业促生长:用基于姜黄素/西利马林/酵母的真菌毒素解毒剂改善断奶仔猪的氧化还原状态和生长表现,说明姜黄素可用于动物健康和营养应用(Papatsiros et al., 2024)。
  • 生物医学应用的药物递送:评估pH响应型葡聚糖基银纳米复合水凝胶,发现提高药物释放效率和抗菌性的显著作用,提供姜黄素药物递送的潜力方法(Luanda et al., 2024)。
  • 抗炎和抗氧化纳米粒:开发活性氧响应型双载抗炎抗氧化纳米粒,可用于前葡萄膜炎治疗,证明姜黄素的药理特性(Zhang et al., 2024)。
  • 智能手机检测食品新鲜度:开发用于胺响应式智能手机检测方法的便携和智能聚乙烯醇膜标签(含有姜黄素作为指示剂),提供虾新鲜度的实时检测方法,代表姜黄素的创新工业应用(Luo et al., 2024)。
分析報告
含量(HPLC,面积%): ≥ 75.0%(a/a)
双去甲氧基姜黄素(HPLC;面积%): ≤ 5.0%(a/a)
脱甲氧基姜黄素(HPLC;面积%): ≤ 20.0 %(a/a)
鉴定(IR):通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3