Merck
PHL83252
夹竹桃麻素
phyproof® Reference Substance
别名:
4′-羟基-3′-甲氧基苯乙酮, 夹竹桃麻素, 香草乙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H3(OCH3)COCH3
CAS号:
分子量:
166.17
Beilstein:
637373
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
沸点
263-265 °C/17 mmHg (lit.)
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
InChI key
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
L Ku et al.
Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 71(3) (2020-10-21)
Fatty acid ethyl esters (FAEEs), non-oxidative metabolites of ethanol, are the main causative agents of severe acute pancreatitis resulting from alcohol abuse. Pancreatic acinar cells exposed to ethanol in combination with the fatty acid palmitoleic acid (EtOH/POA) display increased levels