Merck
PHL83155
邻甲氧基肉桂醛
phyproof® Reference Substance
别名:
o-Methoxycinnamaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CH=CHCHO
CAS号:
分子量:
162.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
bp
160-161 °C/12 mmHg (lit.)
mp
44.0-49.0 °C (lit.)
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)C=Cc1ccccc1OC
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10-7-3-2-5-9(10)6-4-8-11/h2-8H,1H3/b6-4+
InChI 密鑰
KKVZAVRSVHUSPL-GQCTYLIASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F
閃點(°C)
113 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)