About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H48O
CAS号:
分子量:
412.69
Beilstein:
2568182
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (GC)
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
165-167 °C (lit.)
应用
food and beverages
包装形式
neat
SMILES字符串
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
其他说明
这种化合物常见于以下属的植物中:蓝棕属
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3