Merck
PHL80458
京尼平
phyproof® Reference Substance
别名:
(1S,2R,6S)-2-羟基-9-(羟甲基)-3-氧杂二环[4.3.0]壬-4,8-二烯-5-羧酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O5
CAS号:
分子量:
226.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COC(=O)C1=CO[C@@H](O)C2C1CC=C2CO
InChI
1S/C11H14O5/c1-15-10(13)8-5-16-11(14)9-6(4-12)2-3-7(8)9/h2,5,7,9,11-12,14H,3-4H2,1H3/t7-,9-,11-/m1/s1
InChI key
AZKVWQKMDGGDSV-BCMRRPTOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
京尼平以 UCP2 依赖性方式刺激胰岛素分泌(解偶联蛋白 2)。
京尼平以 UCP2 依赖性方式刺激胰岛素分泌(解偶联蛋白 2)。 京尼平是蛋白质、胶原蛋白、明胶和壳聚糖交联剂。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)