Merck
PHL80450
Eupalitin 3-galactoside
phyproof® Reference Substance
别名:
Eupalitin 3-O-β-D-galactopyranoside, D-Galactopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Betuletrin, Eupalitin-3-O-galactoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H24O12
CAS号:
分子量:
492.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
PhytoLab
SMILES字符串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=C(C3=CC=C(O)C=C3)OC4=CC(OC)=C(OC)C(O)=C4C2=O)O[C@H](CO)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H24O12/c1-31-12-7-11-14(16(27)21(12)32-2)17(28)22(20(33-11)9-3-5-10(25)6-4-9)35-23-19(30)18(29)15(26)13(8-24)34-23/h3-7,13,15,18-19,23-27,29-30H,8H2,1-2H3/t13-,15+,18+,19-,23+/m1/s1
InChI key
FFRYQAOUWMJQCX-LTGKLFRMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)