Merck
PHL80084
氯化花葵素
phyproof® Reference Substance
别名:
氯化花葵素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H11ClO5
CAS号:
分子量:
306.70
Beilstein:
3922945
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Cl-].Oc1ccc(cc1)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C15H10O5.ClH/c16-9-3-1-8(2-4-9)15-13(19)7-11-12(18)5-10(17)6-14(11)20-15;/h1-7H,(H3-,16,17,18,19);1H
InChI key
YPVZJXMTXCOTJN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
应用
参与药理学研究,研究使用黄酮类化合物作为 CD38 的抑制剂
抗氧化剂和花青素:
  • 在各种天然来源中发现,对结肠癌和肝癌细胞的抑制作用进行了评估
  • 用作过氧化氢和过氧化氢清除物质
  • 用于研究结构、抗氧化能力和氧化还原电位之间的关系
  • 研究确定自由基清除的机制
生化/生理作用
抗氧化剂和花青素。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)