主要文件
K08670667
Kromasil® C18 高效液相色谱柱
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 300 mm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Agency
suitable for USP L1
产品线
Kromasil®
制造商/商品名称
Kromasil® KR100-5-C18-4.6X300
存货情况
available only in USA, Canada and Puerto Rico
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
300 mm × 4.6 mm
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)