主要文件
G004406
HPLC Analysis of Metaproterenol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: 15 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
sample: 1 mg/mL in mobile phase
适用性
application for HPLC
应用
pharmaceutical (small molecule)
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析物
说明
    Metaproterenol hemisulfate salt
标准
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)