Merck
ERMAC051
苯并[a]芘
ERM®, certified reference material
别名:
3,4-苯并芘, 苯并[det]屈, 苯并芘
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H12
CAS号:
分子量:
252.31
Beilstein:
1911333
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
bp
495 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
InChI 密鑰
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1