主要文件
CRM47543
Supelco
多环芳烃混标
certified reference material, 2000 μg/mL each component in benzene: dichloromethane (50:50), ampule of 1 mL
别名:
EPA 8310 PAH 混合物, EPA 多核芳香烃混合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
77101502
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
Agency
EPA 8310
产品线
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
浓度
2000 μg/mL each component in benzene: dichloromethane (50:50)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
environmental
包装形式
multi-component solution
储存温度
2-8°C
相关类别
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
其他说明
本标准物质 (CRM) 按照 ISO 1703 4 和 ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[a]pyrene
    Chrysene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Fluoranthene
    Fluorene
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    1-Methylnaphthalene
    2-Methylnaphthalene
    Naphthalene
    Phenanthrene
    Pyrene
    查看所有结果 (18)
警示用语:
Danger
闪点(°F)
closed cup
闪点(°C)
closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.