BP188
Hydrocortisone sodium phosphate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
Hydrocortisone 21-phosphate sodium salt, 11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-phosphate, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 21-phosphate, Cortisol 21-phosphate sodium salt
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
hydrocortisone
表单
solid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
BP
应用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCC(=O)[C@@]1(C2(C(C3C(C4(CCC(=O)C=C4CC3)C)C(C2)O)CC1)C)O
InChI
1S/C21H31O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h9,14-16,18,23,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2/t14?,15?,16?,18?,19?,20?,21-;;/m0../s1
InChI key
RYJIRNNXCHOUTQ-JDBXSQCTSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3