Merck
95091
Supelco
Pinoxaden Metabolite SYN552804
别名:
[4-(7,9-Dioxohexahydro-7H-pyrazolo[1,2- d][l,4,5]oxadiazepin-8-yl)-3,5-diethylphenyl]methyl D-glucopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H34N2O9
分子量:
494.53
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
产品线
PESTANAL®
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
应用
Environmental
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)