主要文件
854157
Supelco
顶空样品瓶,平顶,平底,100个装
volume 50 mL, pkg of 93 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
物料
clear glass
特点
closure type crimp seal, 20 mm (not included)
包装
pkg of 93 ea
存货情况
not available in USA
外径
30 mm
直径× 高度
30 mm × 100 mm
体积
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)