主要文件
82034-U
Hamilton PRP-X300 HPLC Guard Cartridge
Kit, 12 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
物料
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L17
包装
pkg of 1 kit
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
2 mm × 2.1 mm
基质
PS-DVB particle platform
polymeric
基质活性基团
sulfonic acid phase
粒径
12 μm
孔径
100 Å
工作pH值
1-14
分离技术
ion exclusion
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
套件包括 1 个柱套和 2 根保护柱
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)