主要文件
80023451
TSKgel® UP-SW Direct Connect (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, diol phase
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
产品名称
TSKgel® UP-SW Direct Connect Guard Column for P/N 80023448/9, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
产品线
TSKgel®
制造商/商品名称
Tosoh 0023451
参数
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
10-30% temp. range
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
2 cm × 4.6 mm
基质
silica particle platform
基质活性基团
diol phase
粒径
2 μm
孔径
250 Å
工作pH值
2.5-7.5
分离技术
size exclusion (SEC)
其他说明
Related Catagories: Analytical/Chromatography, HPLC, HPLC & FPLC Columns for Biopolymer Separations, TSKgel Gel Filtration Columns for Proteins and Other Biopolymers, TSKgel Gel Filtration Columns to Analyze Purity and Aggregates, TSKgel Size Exclusion Columns
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)