方案
≥95.0% (HPLC)
表单
solid
旋光性
[α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
标记范围
≥99%
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[N+](C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H33NO5/c1-5-6-7-8-9-10-14(19)11-17(22)23-15(12-16(20)21)13-18(2,3)4/h14-15,19H,5-13H2,1-4H3/t14-,15-/m1/s1/i2D3
InChI key
VCRSQDIROUELAR-ZRFWCEMQSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3