Merck
78033AST
Supelco
Astec® CHIRALDEX G-DP 毛细管GC色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
别名:
GC柱,手性,γ葡聚糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115710
eCl@ss:
32110502
NACRES:
SB.54
物料
fused silica
质量水平
描述
GC capillary column
包装
pkg of 1 ea
参数
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
β值
500
df
0.12 μm
技术
gas chromatography (GC): suitable
长度 × 内径
30 m × 0.25 mm
基质活性基团
non-bonded; 2,3-di-O-propionyl-6-t-butyl silyl derivative of γ-cyclodextrin phase
应用
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
色谱柱类型
capillary chiral
分离技术
chiral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
键合 2,3-二-O-丙酰基-6-叔丁基甲硅烷的 γ-环糊精衍生物固定相。CHIRALDEX G-DP 固定相设计用于除脂族和芳族酯类之外,还能提高脂族和芳族胺类两种物质的选择性。该固定相特别适合极性外消旋物,因为它在保留时间短的情况下具有高效率和高分离度。G-DP 比 CHIRALDEX G-TA 的水解和热稳定性更好。
化学/物理抗性
温度限度:
  • -10°C至200°C等温,220°C程控
其他说明
我们提供多种色谱配件,包括分析进样针
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)