Merck
322806
Sigma-Aldrich
2-(2'-羟基-5'-叔辛基苯基)苯并三唑
98%
别名:
奥克三唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H25N3O
CAS号:
分子量:
323.43
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
powder
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-20(4,5)14-10-11-18(24)17(12-14)23-21-15-8-6-7-9-16(15)22-23/h6-12,24H,13H2,1-5H3
InChI 密鑰
IYAZLDLPUNDVAG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
紫外线吸收剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1