Merck
72849
Supelco
己二酸二甲酯
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCO(CH2)4COOCH3
CAS号:
分子量:
174.19
Beilstein:
1707443
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95%
自燃溫度
680 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.1 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
密度
1.062 g/mL at 20 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)