主要文件
8.14659
Sigma-Aldrich
Dimethyl glutarate
for synthesis
别名:
Dimethyl glutarate, Pentanedioic acid dimethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3-OOC-(CH2)3-COO-CH3
CAS号:
分子量:
160.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
214-277-2
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.13 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
365 °C
效能
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-7.9 % (v/v)
运动粘度
2.5 cSt(25 °C)
沸点
210-215 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
转变温度
flash point 107 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C)C(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
228.2 °F - closed cup
闪点(°C)
109.00 °C - closed cup