About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCH2C6H2[C(CH3)3]2OH
CAS号:
分子量:
263.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥97% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
沸点
172 °C/30 mmHg (lit.)
mp
90-95 °C
91-96 °C
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CN(C)Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29NO/c1-16(2,3)13-9-12(11-18(7)8)10-14(15(13)19)17(4,5)6/h9-10,19H,11H2,1-8H3
InChI key
VMZVBRIIHDRYGK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2