Merck
69983
Supelco
2-丙烯酸-2-(4-苯甲酰-3-羟苯氧基)乙基酯
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCO2CH2CH2OC6H3(OH)COC6H5
CAS号:
分子量:
312.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
77-80 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1cc(OCCOC(=O)C=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O5/c1-2-17(20)23-11-10-22-14-8-9-15(16(19)12-14)18(21)13-6-4-3-5-7-13/h2-9,12,19H,1,10-11H2
InChI key
NMMXJQKTXREVGN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)