Merck
909084
Sigma-Aldrich
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone
≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H14O4
CAS号:
分子量:
282.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
43211915
NACRES:
NA.23
方案
≥99%
表单
liquid
包含
3000 ppm MEHQ as stabilizer
颜色
clearoily
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O(c1cc(c(cc1)C(=O)c2ccccc2)O)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C17H14O4/c1-11(2)17(20)21-13-8-9-14(15(18)10-13)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-10,18H,1H2,2H3
InChI key
IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
应用
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone is a UV absorber that can be used in ophthamic and optical applications.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)