Merck
69236
Supelco
壬二酸二甲酯
analytical standard
别名:
二甲基壬二酸酯, 壬二酸二甲基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
CAS号:
分子量:
216.27
Beilstein:
1710125
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥97%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)