Merck
69085
Supelco
二(甘醇)二苯甲酸酯
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5CO2CH2CH2)2O
CAS号:
分子量:
314.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95%
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.544 (lit.)
沸点
235-237 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
InChI key
NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)