Merck
PHR1366
Supelco
邻苯二甲酸二丁酯
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
邻苯二甲酸二丁酯(驱蚊叮), DBP, 正丁基邻苯二甲酸酯, 邻苯二甲酸二丁基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS号:
分子量:
278.34
Beilstein:
1914064
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. D1010000
traceable to USP 1187080
蒸汽密度
9.6 (vs air)
蒸汽压
1 mmHg ( 147 °C)
API类
dibutyl phthalate
CofA
current certificate can be downloaded
自燃温度
756 °F
expl. lim.
0.47 %, 236 °F
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.492 (lit.)
沸点
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
邻苯二甲酸二丁酯是邻苯二甲酸酯的二酯,通常通过邻苯二甲酸的羧基与两个分子的1-丁醇缩合而合成。在固体药物剂型中用作增塑剂和薄膜包衣剂。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和生产商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
应用
增塑剂
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
邻苯二甲酸二丁酯可用作药物标准品,通过色谱法测定药品制剂和膳食补充剂中的分析物。
分析说明
这些二级标准品可多重追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
要查看此材料的检验报告示例,请在下面的“文档”框中输入LRAA1470。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形图
Health hazardEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
339.8 °F
闪点(°C)
171 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Qing Ye et al.
Toxicology, 443, 152573-152573 (2020-08-30)
Maternal exposure to di-n-butyl phthalate (DBP) can cause renal fibrosis in adult offspring rats. However, its underlying mechanisms have not yet been fully understood. In this study, we investigated whether the RhoA/ROCK pathway plays an important role in offspring renal
Determination of plasticizers commonly used in pharmaceutical dosage forms by high performance liquid chromatography
Bodmeier R and Paeratakul O
Journal of Liquid Chromatography, 14(2), 365-375 (1991)
Phthalic Acid and Derivatives
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2007)
Identification of phthalates in medications and dietary supplement formulations in the United States and Canada
Kelley KE, et al.
Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2014 36th Annual International Conference of the IEEE., 120(3), 379-384 (2011)
Analysis of consumer cosmetic products for phthalate esters.
Hubinger JC and Havery DC
Journal of Cosmetic Science, 57(2), 127-137 (2006)