Merck
68197
Supelco
1-硝基吡咯烷
analytical standard
别名:
N-亚硝基吡咯烷, NPYR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8N2O
CAS号:
分子量:
100.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=NN1CCCC1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI 密鑰
WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
在小鼠中诱发肝细胞癌和肺腺瘤。形成主要导致 A:T 到 G:C 突变的 DNA 加合物。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)