主要文件
68088
Supelco
N-Nitrosomethylethylamine
analytical standard
别名:
N-Nitroso-N-methylethylamine, NMEA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H8N2O
CAS号:
分子量:
88.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95%
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N(N=O)(CC)C
InChI key
RTDCJKARQCRONF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
170.1 °F - closed cup
闪点(°C)
76.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)