主要文件
67284-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1.5 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 1.5 mm
物料
stainless steel hardware
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
BIOshell
特点
endcapped: no
分析物化学类别
peptides
制造商/商品名称
BIOshell
包装
1 ea of
参数
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
长度 × 内径
5 cm × 1.5 mm
基质
spherical silica particle platform
superficially porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
2.0 μm
孔径
160 Å pore size
工作pH范围
1-8
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)