Merck
66871-U
Supelco
Empore Extraction Disk solid phase extraction (SPE) Cartridge
matrix active group C18-SD, volume 1 mL, pk of 100
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
13111000
NACRES:
NB.21
产品名称
Empore™ 固相萃取小柱, matrix active group C18-SD, volume 1 mL, pk of 100
物料
polypropylene filter (graded density pre-filter)
质量水平
特点
endcapped
包装
pk of 100
制造商/商品名称
CDS Analytical 98-0604-0197-7
标记范围
18% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
柱床内径
4 mm
膜厚度
0.75 mm
体积
1 mL
基质活性基团
C18-SD
粒径
50 μm
孔径
60 Å pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Empore 膜固相萃取技术包含紧密地装入惰性 PTFE 原纤维中的固相萃取颗粒(90% 固相萃取颗粒 : 10% PTFE,重量比)。固相萃取膜的制造工艺能够形成均匀的高密度萃取介质,该介质相对于传统的吸附剂/填充床固相萃取产品具有明显的优势。Empore 固相萃取技术可以提供比传统填充床产品密度更大、更均匀的萃取床,从而使床重量更轻、分析物到空隙扩散的路径更短,并且萃取效率更高。
固相萃取膜之上是聚丙烯预过滤器,用于防止颗粒到达下面的膜上。致密的颗粒填料以及在 Empore 膜内的均匀分布提供了出色的萃取效率和再现性。
省时省钱:
  • 降低固相萃取床质量 = 减少固相萃取溶剂和洗脱体积
  • 使固相萃取洗脱液蒸发时间最短
  • 能够直接注入固相萃取洗脱液
  • 致密均匀的萃取介质 = 无固相萃取通道和空隙效应
  • 高效的传质动力使流速更快
  • 消除固相萃取细粒,延长色谱柱和仪器的使用寿命
特点和优势
  • 降低样品和洗脱体积
  • 缩短洗脱液蒸发时间
  • 增加样品处理量
  • 消除通道效应
  • 回收率高,再现性好
其他说明
Recommended for the extraction of moderately-polar to non-polar analytes from aqueous samples (e.g., biological plasma).
法律信息
Empore is a trademark of CDS Analytical
免责声明
CDS Analytical LLC recently acquired the rights to Empore products from 3M Purification Inc. For an interim phase, you may receive products packaged with either manfacturer′s branding.
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
STOT SE 2 Inhalation
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)