主要文件
64803-U
Supelco
分液漏斗
glass stopcock plug
, size 250 mL
别名:
带玻璃旋塞的 250mL 分液漏斗,件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.21
尺寸
22 (stopper)
4 (stopcock)
250 mL
应用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Squibb 型,配有玻璃或 PTFE 旋塞。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)