主要文件
64800-U
玻璃标记笔
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
包装
pkg of 1
一般描述
几乎可以在任何表面上书写,即使在玻璃上也不会褪色或模糊。这款 0.33mm 细线标记笔采用黑色油性永固墨水,具有防水、不褪色和不渗色的特点。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)