主要文件
Z648191
STATMARK记号笔,用于包埋盒和载玻片标记
pkg of 12 ea
别名:
solvent resistant pen
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41181600
NACRES:
MA.01
包裝
pkg of 12 ea
製造商/商標名
Ted Pella 22313
相关类别
一般說明
STATMARK永久墨水笔采用超细笔尖,非常适用于标记显微镜载玻片和组织包埋盒。它由刚性尼龙制成,可在玻璃载玻片以及大多数组织包埋盒上进行精确的手写标记。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1