Merck
64764
Supelco
塑料夹
for use with 24/40 
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
包裝
pkg of 5 ea
技術
passive air sampling: suitable
應用
environmental
相容性
for use with 24/40 
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
螺纹接口的微型冲击式采样器 — 20mm 螺纹,标准玻璃杆。包括 6 打兰小瓶 (22mL)。
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持